Acerca de este artículo
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 18.5 kDa
species reactivity
human
technique(s)
western blot: 1 μg/mL
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... UBD(10537)
Immunogen
UBD (NP_006389.1, 1 a.a. ~ 165 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAPNASCLCVHVRSEEWDLMTFDANPYDSVKKIKEHVRSKTKVPVQDQVLLLGSKILKPRRSLSSYGIDKEKTIHLTLKVVKPSDEELPLFLVESGDEAKRHLLQVRRSSSVAQVKAMIETKTGIIPETQIVTCNGKRLEDGKMMADYGIRKGNLLFLASYCIGG
Sequence
MAPNASCLCVHVRSEEWDLMTFDANPYDSVKKIKEHVRSKTKVPVQDQVLLLGSKILKPRRSLSSYGIDKEKTIHLTLKVVKPSDEELPLFLVESGDEAKRHLLQVRRSSSVAQVKAMIETKTGIIPETQIVTCNGKRLEDGKMMADYGIRKGNLLFLASYCIGG
Physical form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?