SAB1409953
Monoclonal Anti-PCAF antibody produced in mouse
clone 5E5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
CAF, P, P/CAF, PCAF
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
5E5, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 36.63 kDa
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... PCAF(8850)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
LEEEVYSQNSPIWDQDFLSASSRTSQLGIQTVINPPPVAGTISYNSTSSSLEQPNAGSSSPACKASSGLEANPGEKRKMTDSHVLEEAKKPRVMGDIPME
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)