Documentos clave
SAB1409867
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RASSF5 antibody produced in mouse
clone 5C2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
MGC10823, MGC17344, Maxp1, NORE1, NORE1A, NORE1B, RAPL, RASSF3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
5C2, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 37.51 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RASSF5(83593)
Categorías relacionadas
Descripción general
This gene is a member of the Ras association domain family. It functions as a tumor suppressor, and is inactivated in a variety of cancers. The encoded protein localizes to centrosomes and microtubules, and associates with the GTP-activated forms of Ras, Rap1, and several other Ras-like small GTPases. The protein regulates lymphocyte adhesion and suppresses cell growth in response to activated Rap1 or Ras. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
RASSF5 (NP_113625, 100 a.a. ~ 206 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DVRSIFEQPQDPRVPAERGEGHCFAELVLPGGPGWCDLCGREVLRQALRCTNCKFTCHPECRSLIQLDCSQQEGLSRDRPSPESTLTVTFSQNVCKPVEETQRPPTL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)