Documentos clave
SAB1409838
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NCOA4 antibody produced in mouse
clone 1A2, ascites fluid, solution
Sinónimos:
ARA70, DKFZp762E1112, ELE1, PTC3, RFG
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1A2, monoclonal
Formulario
solution
mol peso
antigen 37.84 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NCOA4(8031)
Descripción general
This gene encodes an androgen receptor coactivator. The encoded protein interacts with the androgen receptor in a ligand-dependent manner to enhance its transcriptional activity. Chromosomal translocations between this gene and the ret tyrosine kinase gene, also located on chromosome 10, have been associated with papillary thyroid carcinoma. Alternatively spliced transcript variants have been described. Pseudogenes are present on chromosomes 4, 5, 10, and 14. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
NCOA4 (NP_005428, 505 a.a. ~ 614 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EGSPKEVPGTEDRAGKQKFKSPMNTSWCSFNTADWVLPGKKMGNLSQLSSGEDKWLLRKKAQEVLLNSPLQEEHNFPPDHYGLPAVCDLFACMQLKVDKEKWLYRTPLQM
Forma física
Clear solution
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)