Documentos clave
SAB1409606
Sigma-Aldrich
Anti-RGS12 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DKFZp761K1617, DKFZp761K1817
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 61.1 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RGS12(6002)
Descripción general
This gene encodes a member of the ′regulator of G protein signaling′ (RGS) gene family. The encoded protein may function as a guanosine triphosphatase (GTPase)-activating protein as well as a transcriptional repressor. This protein may play a role in tumorigenesis. Multiple transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene. Other alternative splice variants have been described but their biological nature has not been determined. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
RGS12 (ENSP00000304459, 1 a.a. ~ 555 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKKHDFAENLPSSLLIIILVIFTLSGSKFGRGTGLTQPSQRTSARRSFGRSKRFSITRSLDDLESATVSDGELTGADLKDCVSNNSLSSNASLPSVQSCRRLRERRVASWAVSFERLLQDPVGVRYFSDFLRKEFSEENILFWQACEYFNHVPAHDKKELSYRAREIFSKFLCSKATTPVNIDSQAQLADDVLRAPHPDMFKEQQLQIFNLMKFDSYTRFLKSPLYQECILAEVEGRALPDSQQVPSSPASKHSLGSDHSSVSTPKKLSGKSKSGRSLNEELGDEDSEKKRKGAFFSWSRTRSTGRSQKKREHGDHADDALHANGGLCRRESQGSVSSAGSLDLSEACRTLAPEKDKATKHCCIHLPDGTSCVVAVKAGFSIKDILSGLCERHGINGAAADLFLVGGDKPLVLHQDSSILESRDLRLEKRTLFRLDLVPINRSVGLKAKPTKPVTEVLRPVVARYGLDLSGLLVRLSGEKEPLDLGAPISSLDGQRVVLEEKDPSRGKASADKQKGVPVKQNTAVNSSSRNHSATSFLSLFPKLRATEQMTNVGC
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)