SAB1409517
Monoclonal Anti-APOM antibody produced in mouse
clone 3C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
G3a, HSPC336, MGC22400, NG20
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3C7, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 44 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... APOM(55937)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
CPEHSQLTTLGVDGKEFPEVHLGQWYFIAGAAPTKEELATFDPVDNIVFNMAAGSAPMQLHLRATIRMKDGLCVPRKWIYHLTEGSTDLRTEGRPDMKTELFSSSCPGGIMLNETGQGYQRFLLYNRSPHPPEKCVEEFKSLTSCLDSKAFLLTPRNQEACELSNN
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)