Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB1409502
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CDKN2AIP antibody produced in mouse
clone 1F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
CARF, FLJ20036
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1F7, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 89.43 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CARF(55602)
Inmunógeno
CARF (AAH22270, 1 a.a. ~ 579 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAQEVSEYLSQNPRVAAWVEALRCDGETDKHWRHRRDFLLRNAGDLAPAGGAASASTDEAADAESGTRNRQLQQLISFSMAWANHVFLGCRYPQKVMDKILSMAEGIKVTDAPTYTTRDELVAKVKKRGISSSNEGVEEPSKKRVIEGKNSSAVEQDHAKTSAKTERASAQQENSSTCIGSAIKSESGNSARSSGISSQNSSTSDGDRSVSSQSSSSVSSQVTTAGSGKASEAEAPDKHGSSFVSLLKSSVNSHMTQSTDSRQQSGSPKKSALEGSSASASQSSSEIEVPLLGSSGSSEVELPLLSSKPSSETASSGLTSKTSSEASVSSSVAKNSSSSGTSLLTPKSSSSTNTSLLTSKSTSQVAASLLASKSSSQTSGSLVSKSTSLASVSQLASKSSSQTSTSQLPSKSTSQSSESSVKFSCKLTNEDVKQKQPFFNRLYKTVAWKLVAVGGFSPNVNHGELLNAAIEALKATLDVFFVPLKELADLPQNKSSQESIVCELRCKSVYLGTGCGKSKENAKAVASREALKLFLKKKVVVKICKRKYRGSEIEDLVLLDEESRPVNLPPALKHPQELL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)