Documentos clave
SAB1409458
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ADAMTSL4 antibody produced in mouse
clone 2H7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
TSRC1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2H7, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 71.43 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Descripción general
This gene is a member of ADAMTS (a disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs)-like gene family and encodes a protein with protein with seven thrombospondin type 1 repeats. The thrombospondin type 1 repeat domain is found in many proteins with diverse biological functions including cellular adhesion, angiogenesis, and patterning of the developing nervous system. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
ADAMTSL4 (AAH27478.2, 1 a.a. ~ 424 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MPAPPHPRTPLGSPAAYWKRVGHSACSASCGKGVWRPIFLCISRESGEELDERSCAAGARPPASPEPCHGTPCPPYWEAGEWTSCSRSCGPGTQHRQLQCRQEFGGGGSSVPPERCGHLPRPNITQSCQLRLCGHWEVGSPWSQCSVRCGRGQRSRQVRCVGNNGDEVSEQECASGPPQPPSREACDMGPCTTAWFHSDWSSKCSAECGTGIQRRSVVCLGSGAALGPGQGEAGAGTGQSCPTGSRPPDMRACSLGPCERTWRWYTGPWGECSSECGSGTQRRDIICVSKLGTEFNVTSPSNCSHLPRPPALQPCQGQACQDRWFSTPWSPCSRSCQGGTQTREVQCLSTNQTLSTRCPPQLRPSRKRPCNSQPCSQRPDDQCKDSSPHCPLVVQARLCVYPYYTATCCRSCAHVLERSPQDPS
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)