Documentos clave
SAB1409420
Sigma-Aldrich
Anti-SNX7 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DKFZp564F052, MGC8717
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 39.2 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SNX7(51375)
Descripción general
This gene encodes a member of the sorting nexin family. Members of this family contain a phox (PX) domain, which is a phosphoinositide binding domain, and are involved in intracellular trafficking. This protein does not contain a coiled coil region like some family members, and its function is unknown. This gene results in two transcript variants encoding two distinct isoforms. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
SNX7 (NP_689424.1, 1 a.a. ~ 336 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDMNSFSPMMPTSPLSMINQIKFEDEPDLKDLFITVDEPESHVTTIETFITYRIITKTSRGEFDSSEFEVRRRYQDFLWLKGKLEEAHPTLIIPPLPEKFIVKGMVERFNDDFIETRRKALHKFLNRIADHPTLTFNEDFKIFLTAQAWELSSHKKQGPGLLSRMGQTVRAVASSMRGVKNRPEEFMEMNNFIELFSQKINLIDKISQRIYKEEREYFDEMKEYGPIHILWSASEEDLVDTLKDVASCIDRCCKATEKRMSGLSEALLPVVHEYVLYSEMLMGVMKRRDQIQAELDSKVEVLTYKKADTDLCLATWESFLTSQTNLHLEEASEDKP
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)