Documentos clave
SAB1409276
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZCCHC13 antibody produced in mouse
clone 4G11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Cnbp2, ZNF9L
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4G11, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 44.4 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Inmunógeno
ZCCHC13 (NP_976048.1, 1 a.a. ~ 166 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSSKDFFACGHSGHWARGCPRGGAGGRRGGGHGRGSQCGSTTLSYTCYCCGESGRNAKNCVLLGNICYNCGRSGHIAKDCKDPKRERRQHCYTCGRLGHLARDCDRQKEQKCYSCGKLGHIQKDCAQVKCYRCGEIGHVAINCSKARPGQLLPLRQIPTSSQGMSQ
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)