Documentos clave
SAB1409254
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IPP antibody produced in mouse
clone 4C2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
KLHL27
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4C2, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 36.74 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IPP(3652)
Descripción general
The protein encoded by this gene is a member of the kelch family of proteins, which is characterized by a 50 amino acid repeat which interacts with actin. Transcript variants have been described but their full-length nature has not been determined. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
IPP (NP_005888.1, 105 a.a. ~ 204 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NNVQELIIAADMLQLTEVVHLCCEFLKGQIDPLNCIGIFQFSEQIACHDLLEFSENYIHVHFLEVHSGEEFLALTKDQLIKILRSEELSIEDEYQVFLAA
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)