Documentos clave
SAB1409241
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IHH antibody produced in mouse
clone 3A10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
BDA1, HHG2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3A10, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 36.52 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IHH(3549)
Inmunógeno
IHH (AAH34757, 119 a.a. ~ 217 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ESGARVALSAVRPGDRVLAMGEDGSPTFSDVLIFLDREPHRLRAFQVIETQDPPRRLALTPAHLLFTADNHTEPAARFRATFASHVQPGQYVLVAGVPG
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)