Documentos clave
SAB1409117
Sigma-Aldrich
Anti-DKK4 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DKK-4, MGC129562, MGC129563
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 24.9 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DKK4(27121)
Descripción general
This gene encodes a protein that is a member of the dickkopf family. The secreted protein contains two cysteine rich regions and is involved in embryonic development through its interactions with the Wnt signaling pathway. Activity of this protein is modulated by binding to the Wnt co-receptor and the co-factor kremen 2. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
DKK4 (NP_055235.1, 1 a.a. ~ 224 a.a) full-length human protein.
Sequence
MVAAVLLGLSWLCSPLGALVLDFNNIRSSADLHGARKGSQCLSDTDCNTRKFCLQPRDEKPFCATCRGLRRRCQRDAMCCPGTLCVNDVCTTMEDATPILERQLDEQDGTHAEGTTGHPVQENQPKRKPSIKKSQGRKGQEGESCLRTFDCGPGLCCARHFWTKICKPVLLEGQVCSRRGHKDTAQAPEIFQRCDCGPGLLCRSQLTSNRQHARLRVCQKIEKL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)