Documentos clave
SAB1408916
Sigma-Aldrich
Anti-DUSP18 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DSP18, DUSP20, LMWDSP20, MGC32658, bK963H5.1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 21.1 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DUSP18(150290)
Descripción general
DUSP18 is a member of the dual-specificity phosphatase (DSP) family (see DUSP1; MIM 600714), which catalyzes dephosphorylation of phosphotyrosine and phosphothreonine residues (Hood et al., 2002 [PubMed 12408986]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
DUSP18 (NP_689724.3, 1 a.a. ~ 188 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTAPSCAFPVQFRQPSVSGLSQITKSLYISNGVAANNKLMLSSNQITMVINVSVEVVNTLYEDIQYMQVPVADSPNSRLCDFFDPIADHIHSVEMKQGRTLLHCAAGVSRSAALCLAYLMKYHAMSLLDAHTWTKSCRPIIRPNSGFWEQLIHYEFQLFGKNTVHMVSSPVGMIPDIYEKEVRLMIPL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)