Documentos clave
SAB1408668
Sigma-Aldrich
Anti-CHP antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
SLC9A1BP
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~22.5 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CHP(11261)
Descripción general
This gene encodes a phosphoprotein that binds to the Na+/H+ exchanger NHE1. This protein serves as an essential cofactor which supports the physiological activity of NHE family members and may play a role in the mitogenic regulation of NHE1. The protein shares similarity with calcineurin B and calmodulin and it is also known to be an endogenous inhibitor of calcineurin activity. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
CHP (NP_009167.1, 1 a.a. ~ 195 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGSRASTLLRDEELEEIKKETGFSHSQITRLYSRFTSLDKGENGTLSREDFQRIPELAINPLGDRIINAFFPEGEDQVNFRGFMRTLAHFRPIEDNEKSKDVNGPEPLNSRSNKLHFAFRLYDLDKDEKISRDELLQVLRMMVGVNISDEQLGSIADRTIQEADQDGDSAISFTEFVKVLEKVDVEQKMSIRFLH
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)