Documentos clave
SAB1408620
Sigma-Aldrich
Anti-MASP1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
CRARF, CRARF1, DKFZp686I01199, FLJ26383, MASP, MGC126283, MGC126284, PRSS5, RaRF
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~43.6 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MASP1(5648)
Descripción general
The Ra-reactive factor (RARF) is a complement-dependent bactericidal factor that binds to the Ra and R2 polysaccharides expressed by certain enterobacteria. Alternate splicing of this gene results in multiple transcript variants encoding two RARF components that are involved in the mannan-binding lectin (MBL) pathway of complement activation. Two of the isoforms are cleaved into two chains which form a heterodimer linked by a disulfide bond. The encoded proteins are members of the trypsin family of peptidases. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
MASP1 (NP_001027019.1, 1 a.a. ~ 380 a.a) full-length human protein.
Sequence
MRWLLLYYALCFSLSKASAHTVELNNMFGQIQSPGYPDSYPSDSEVTWNITVPDGFRIKLYFMHFNLESSYLCEYDYVKVETEDQVLATFCGRETTDTEQTPGQEVVLSPGSFMSITFRSDFSNEERFTGFDAHYMAVDVDECKEREDEELSCDHYCHNYIGGYYCSCRFGYILHTDNRTCRVECSDNLFTQRTGVITSPDFPNPYPKSSECLYTIELEEGFMVNLQFEDIFDIEDHPEVPCPYDYIKIKVGPKVLGPFCGEKAPEPISTQSHSVLILFHSDNSGENRGWRLSYRAAGNECPELQPPVHGKIEPSQAKYFFKDQVLVSCDTGYKVLKDNVEMDTFQIECLKDGTWSNKIPTCKKNEIDLESELKSEQVTE
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)