Documentos clave
SAB1408609
Sigma-Aldrich
Anti-NDUFV3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
CI-9KD
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~11.9 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NDUFV3(4731)
Descripción general
The protein encoded by this gene is one of at least forty-one subunits that make up the NADH-ubiquinone oxidoreductase complex. This complex is part of the mitochondrial respiratory chain and serves to catalyze the rotenone-sensitive oxidation of NADH and the reduction of ubiquinone. The encoded protein is one of three proteins found in the flavoprotein fraction of the complex. The specific function of the encoded protein is unknown. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
NDUFV3 (NP_001001503.1, 1 a.a. ~ 108 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAAPCLLRQGRAGALKTMLQEAQVFRGLASTVSLSAESGKSEKGQPQNSKKQSPPKKPAPVPAEPFDNTTYKNLQHHDYSTYTFLDLNLELSKFRMPQPSSGRESPRH
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)