Documentos clave
SAB1408504
Sigma-Aldrich
Anti-AADACL2, (N-terminal) antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
MGC72001
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~43.7 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Descripción general
Arylacetamide deacetylase like 2 (AADACL2), is encoded by the gene mapped to human chromosome 3q25.1.
Inmunógeno
AADACL2 (NP_997248, 1 a.a. ~ 379 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPDNIEESWKIMALDAIAKTCTFTAMCFENMRIMRYEEFISMIFRLDYTQPLSDEYITVTDTTFVDIPVRLYLPKRKSETRRRAVIYFHGGGFCFGSSKQRAFDFLNRWTANTLDAVVVGVDYRLAPQHHFPAQFEDGLAAVKFFLLEKILTKYGVDPTRICISGDSSGGNLATAVTQQVQNDAEIKHKIKMQVLLYPGLQITDSYLPSHRENEHGIVLTRDVAIKLVSLYFTKDEALPWAMRRNQHMPLESRHLFKFVNWSILLPEKYRKDYVYTEPILGGLSYSLPGLTDSRALPLLANDSQLQNLPLTYILTCQHDLLRDDGLMYVTRLRNVGVQVVHEHIEDGIHGALSFMTSPFYLRLGLRIRDMYVSWLDKNL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Syndromic ciliopathies: From single gene to multi gene analysis by SNP arrays and next generation sequencing
Knopp C, et al.
Molecular and Cellular Probes, 29(5), 299-307 (2015)