Documentos clave
SAB1408458
Sigma-Aldrich
Anti-GCET2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
GCAT2, HGAL, MGC40441
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~21 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GCET2(257144)
Descripción general
This gene encodes a protein which may function in signal transduction pathways and whose expression is elevated in germinal cell lymphomas. It contains a putative PDZ-interacting domain, an immunoreceptor tyrosine-based activation motif (ITAM), and two putative SH2 binding sites. In B cells, its expression is specifically induced by interleukin-4. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
GCET2 (NP_689998.1, 1 a.a. ~ 178 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGNSLLRENRRQQNTQEMPWNVRMQSPKQRTSRCWDHHIAEGCFCLPWKKILIFEKRQDSQNENERMSSTPIQDNVDQTYSEELCYTLINHRVLCTRPSGNSAEEYYENVPCKAERPRESLGGTETEYSLLHMPSTDPRHARSPEDEYELLMPHRISSHFLQQPRPLMAPSETQFSHL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)