Documentos clave
SAB1408263
Sigma-Aldrich
Anti-TTC18 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ25765, RP11-152N13.6
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~125.7 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TTC18(118491)
Inmunógeno
TTC18 (NP_660153, 1 a.a. ~ 1121 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEQVPSAGRLVQITVTEGYDLKGFKGDTPVTFIRAEFNQVVLGDSAKITVSPEGSAKYNFTSSFEFNPEGGITSDDLAHKPVFLTVTEVLPKEKKQKEEKTLILGQAVVDLLPLLEGQSSFQTTVPLHPVQGSPLETPRSSAKQCSLEVKVLVAEPLLTTAQISGGNLLKVTLEAAYSVPESFIPTGPGQNYMVGLQVPSLGEKDYPILFKNGTLKLGGEREPVPRPKKWPIANILAPGANNIPDAFIVGGPYEEEEGELNHPEDSEFRNQAECIKKRIIWDLESRCYLDPSAVVSFQKRIADCRLWPVEITRVPLVTIPKGKAGKTEKTDEEAQLSFHGVAYVNMVPLLYPGVKRIRGAFHVYPYLDSVVHEKTKCLLSLFRDIGHHLIHNNKIGGINSLLSKQAVSKNLKEDKPVKEKDIDGRPRPGDVQAPSIKSQSSDTPLEGEPPLSHNPEGQQYVEAGTYIVLEIQLDKALVPKRMPEELARRVKEMIPPRPPLTRRTGGAQKAVSDYHIQIKNISRAILDEYYRMFGKQVAKLESDMDSETLEEQKCQLSYELNCSGKYFAFKEQLKHAVVKIVRDKYLKTTSFESQEELQTFISELYVFLVDQMHVALNQTMPDDVQGTVATIYTSSEQLQLFAFEAEVNENFEMAAAYYKERLVREPQNLDHWLDYGAFCLLTEDNIKAQECFQKALSLNQSHIHSLLLCGVLAVLLENYEQAEIFFEDATCLEPTNVVAWTLLGLYYEIQNNDIRMEMAFHEASKQLQARMLQAQVTKQKSTGVEDTEERGKRESSLGPWGITNGSATAIKVEAPAGPGAALSILDKFLEESSKLQSDSQEPILTTQTWDPSISQKPSNTFIKEIPTKKEASKCQDSSALLHPGLHYGVSQTTTIFMETIHFLMKVKAVQYVHRVLAHELLCPQGGPSCEYYLVLAQTHILKKNFAKAEEYLQQAAQMDYLNPNVWGLKGHLYFLSGNHSEAKACYERTISFVVDASEMHFIFLRLGLIYLEEKEYEKAKKTYMQACKRSPSCLTWLGLGIACYRLEELTEAEDALSEANALNNYNAEVWAYLALVCLKVGRQLEAEQAYKYMIKLKLKDEALLAEIHTLQETVGFGNPSF
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)