Documentos clave
SAB1408247
Sigma-Aldrich
Anti-WDFY2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
PROF, RP11-147H23.1, WDF2, ZFYVE22
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~45.2 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... WDFY2(115825)
Descripción general
This gene encodes a protein that contains two WD domains and an FYVE zinc finger region. The function of this gene is unknown. An alternatively spliced transcript variant of this gene may exist. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
WDFY2 (NP_443182.1, 1 a.a. ~ 400 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAAEIQPKPLTRKPILLQRMEGSQEVVNMAVIVPKEEGVISVSEDRTVRVWLKRDSGQYWPSVYHAMPSPCSCMSFNPETRRLSIGLDNGTISEFILSEDYNKMTPVKNYQAHQSRVTMILFVLELEWVLSTGQDKQFAWHCSESGQRLGGYRTSAVASGLQFDVETRHVFIGDHSGQVTILKLEQENCTLVTTFRGHTGGVTALCWDPVQRVLFSGSSDHSVIMWDIGGRKGTAIELQGHNDRVQALSYAQHTRQLISCGGDGGIVVWNMDVERQETPEWLDSDSCQKCDQPFFWNFKQMWDSKKIGLRQHHCRKCGKAVCGKCSSKRSSIPLMGFEFEVRVCDSCHEAITDEERAPTATFHDSKHNIVHVHFDATRGWLLTSGTDKVIKLWDMTPVVS
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)