Documentos clave
SAB1408246
Sigma-Aldrich
Anti-DHRS1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DKFZp586I0523, FLJ14250, FLJ25430, MGC20204, SDR19C1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~33.9 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DHRS1(115817)
Descripción general
This gene encodes a member of the short-chain dehydrogenases/reductases (SDR) family. The encoded enzyme contains a conserved catalytic domain and likely functions as an oxidoreductase. Multiple alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been identified. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
DHRS1 (NP_612461.1, 1 a.a. ~ 313 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAAPMNGQVCVVTGASRGIGRGIALQLCKAGATVYITGRHLDTLRVVAQEAQSLGGQCVPVVCDSSQESEVRSLFEQVDREQQGRLDVLVNNAYAGVQTILNTRNKAFWETPASMWDDINNVGLRGHYFCSVYGARLMVPAGQGLIVVISSPGSLQYMFNVPYGVGKAACDKLAADCAHELRRHGVSCVSLWPGIVQTELLKEHMAKEEVLQDPVLKQFKSAFSSAETTELSGKCVVALATDPNILSLSGKVLPSCDLARRYGLRDVDGRPVQDYLSLSSVLSHVSGLGWLASYLPSFLRVPKWIIALYTSKF
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)