Documentos clave
SAB1408155
Sigma-Aldrich
Anti-ABCC10 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
EST182763, MRP7, SIMRP7
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~30.6 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ABCC10(89845)
Descripción general
The protein encoded by this gene is a member of the superfamily of ATP-binding cassette (ABC) transporters. ABC proteins transport various molecules across extra- and intra-cellular membranes. ABC genes are divided into seven distinct subfamilies (ABC1, MDR/TAP, MRP, ALD, OABP, GCN20, and White). This ABC full-transporter is a member of the MRP subfamily which is involved in multi-drug resistance. Alternative splicing of this gene results in multiple transcript variants; however, not all variants have been fully described. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
ABCC10 (AAH24103, 1 a.a. ~ 282 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLVSVERLEEYTCDLPQEPQGQPLQLGTGWLTQGGVEFQDVVLAYRPGLPNALDGVTFCVQPGEKLGIVGRTGSGKSSLLLVLFRLLEPSSGRVLLDGVDTSQLELAQLRSQLAIIPQEPFLFSGTVRENLDPQGLHKDRALWQALKQCHLSEVITSMGGLDGELGEGGRSLSLGQRQLLCLARALLTDAKILCIDEATASVDQKTDQLLQQTICKRFANKTVLTIAHRLNTILNSDRVLVLQAGRVVELDSPATLRNQPHSLFQQLLQSSQQGVPASLGGP
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)