Documentos clave
SAB1408123
Sigma-Aldrich
Anti-PSRC1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DDA3, FP3214, MGC1780, RP11-297O4.2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~40.04 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PSRC1(84722)
Descripción general
This gene encodes a proline-rich protein. Studies of the related mouse gene suggest that this gene is regulated by p53 and may participate in p53-mediated growth suppression. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
PSRC1 (AAH56909, 1 a.a. ~ 363 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEDLEEDVRFIVDETLDFGGLSPSDSREEEDITVLVTPEKPLRRGLSHRSDPNAVAPAPQGVRLSLGPLSPEKLEEILDEANRLAAQLEQCALQDRESAGEGLGPRRVKPSPRRETFVLKDSPVRDLLPTVNSLTRSTPSPSSLTPRLRSNDRKGSVRALRATSGKRPSNMKRESPTCNLFPASKSPASSPLTRSTPPVRGRAGPSGRAAASEETRAAKLRVSGSGEFVGLTLKFLHPSPPGPPTPIRSVLAPQPSTSNSQRLPRPQGAAAKSSSQLPIPSAIPRPASRMPLTSRSVPPGRGALPPDSLSTRKGLPRPSTAGHRVRESGHKVPVSQRLNLPVMGATRSNLQPPRKVAVPGPTR
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)