Documentos clave
SAB1408120
Sigma-Aldrich
Anti-ABHD1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ36128, LABH1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~45.2 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ABHD1(84696)
Descripción general
This gene is a member of the AB hydrolase superfamily and encodes a protein with an alpha/beta hydrolase fold. This domain is common to a number of hydrolytic enzymes of widely differing phylogenetic origins and catalytic functions. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
ABHD1 (AAH39576.2, 1 a.a. ~ 405 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLSSFLSPQNGTWADTFSLLLALAVALYLGYYWACVLQRPRLVAGPQFLAFLEPHCSITTETFYPTLWCFEGRLQSIFQVLLQSQPLVLYQSDILQTPDGGQLLLDWAKQPDSSQDPDPTTQPIVLLLPGITGSSQETYVLHLVNQALRDGYQAVVFNNRGCRGEELRTHRAFCASNTEDLETVVNHIKHRYPQAPLLAVGISFGGILVLNHLAQARQAAGLVAALTLSACWDSFETTRSLETPLNSLLFNQPLTAGLCQLVERNRKVIEKVVDIDFVLQARTIRQFDERYTSVAFGYQDCVTYYKAASPRTKIDAIRIPVLYLSAADDPFSPVCALPIQAAQHSPYVALLITARGGHIGFLEGLLPWQHWYMSRLLHQYAKAIFQDPEGLPDLRALLPSEDRNS
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)