Documentos clave
SAB1407984
Sigma-Aldrich
Anti-BAALC antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ12015
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~15.6 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... BAALC(79870)
Descripción general
This gene was identified by gene expression studies in patients with acute myeloid leukemia (AML). The gene is conserved among mammals and is not found in lower organisms. Tissues that express this gene develop from the neuroectoderm. Multiple alternatively spliced transcript variants that encode different proteins have been described for this gene; however, some of the transcript variants are found only in AML cell lines. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
BAALC (NP_079088.1, 1 a.a. ~ 145 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGCGGSRADAIEPRYYESWTRETESTWLTYTDSDAPPSAAAPDSGPEAGGLHSGMLEDGLPSNGVPRSTAPGGIPNPEKKTNCETQCPNPQSLSSGPLTQKQNGLQTTEAKRDAKRMPAKEVTINVTDSIQQMDRSRRITKNCVN
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)