Documentos clave
SAB1407900
Sigma-Aldrich
Anti-IL17E antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
IL-17E, IL-25, IL17E
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~20.3 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IL25(64806)
Descripción general
The protein encoded by this gene is a cytokine that shares the sequence similarity with IL17. This cytokine can induce NF-kappaB activation, and stimulate the production of IL8. Both this cytokine and IL17B are ligands for the cytokine receptor IL17BR. Studies of the similar gene in mice suggested that this cytokine may be a proinflammatory cytokine favoring Th2-type immune response. Two alternatively spliced transcript variants of this gene encoding distinct isoforms have been reported. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
IL17E (NP_073626, 1 a.a. ~ 177 a.a) full-length human protein.
Sequence
MRERPRLGEDSSLISLFLQVVAFLAMVMGTHTYSHWPSCCPSKGQDTSEELLRWSTVPVPPLEPARPNRHPESCRASEDGPLNSRAISPWRYELDRDLNRLPQDLYHARCLCPHCVSLQTGSHMDPRGNSELLYHNQTVFYRRPCHGEKGTHKGYCLERRLYRVSLACVCVRPRVMG
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)