Documentos clave
SAB1407759
Sigma-Aldrich
Anti-C14ORF124 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
C14orf124, HCDI
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~31.1 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SDR39U1(56948)
Inmunógeno
C14orf124 (AAH00989.1, 1 a.a. ~ 293 a.a) full-length human protein.
Sequence
MRVLVGGGTGFIGTALTQLLNARGHEVTLVSRKPGPGRITWDELAASGLPSCDAAVNLAGENILNPLRRWNETFQKEVLGSRLETTQLLAKAITKAPQPPKAWVLVTGVAYYQPSLTAEYDEDSPGGDFDFFSNLVTKWEAAARLPGDSTRQVVVRSGVVLGRGGGAMGHMLLPFRLGLGGPIGSGHQFFPWIHIGDLAGILTHALEANHVHGVLNGVAPSSATNAEFAQTFGAALGRRAFIPLPSAVVQAVFGRQRAIMLLEGQKVIPRRTLATGYQYSFPELGAALKEIVA
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)