Documentos clave
SAB1407738
Sigma-Aldrich
Anti-PARD3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
ASIP, Baz, Bazooka, FLJ21015, PAR3, PAR3alpha, PARD3A, SE2-5L16, SE2-5LT1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~149.7 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PARD3(56288)
Descripción general
PARD proteins, which were first identified in C. elegans, are essential for asymmetric cell division and polarized growth, whereas CDC42 (MIM 116952) mediates the establishment of cell polarity. The CDC42 GTPase, which is controlled by nucleotide exchange factors (GEFs; see MIM 606057) and GTPase-activating proteins (GAPs; see MIM 604980), interacts with a large set of effector proteins that typically contain a CDC42/RAC (MIM 602048)-interactive binding (CRIB) domain.[supplied by OMIM
Inmunógeno
PARD3 (AAH71566.1, 1 a.a. ~ 1340 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKVTVCFGRTRVVVPCGDGHMKVFSLIQQAVTRYRKAIAKDPNYWIQVHRLEHGDGGILDLDDILCDVADDKDRLVAVFDEQDPHHGGDGTSASSTGTQSPEIFGSELGTNNVSAFQPYQATSEIEVTPSVLRANMPLHVRRSSDPALIGLSTSVSDSNFSSEEPSRKNPTRWSTTAGFLKQNTAGSPKTCDRKKDENYRSLPRDTSNWSNQFQRDNARSSLSASHPMVGKWLEKQEQDEDGTEEDNSRVEPVGHADTGLEHIPNFSLDDMVKLVEVPNDGGPLGIHVVPFSARGGRTLGLLVKRLEKGGKAEHENLFRENDCIVRINDGDLRNRRFEQAQHMFRQAMRTPIIWFHVVPAANKEQYEQLSQSEKNNYYSSRFSPDSQYIDNRSVNSAGLHTVQRAPRLNHPPEQIDSHSRLPHSAHPSGKPPSAPASAPQNVFSTTVSSGYNTKKIGKRLNIQLKKGTEGLGFSITSRDVTIGGSAPIYVKNILPRGAAIQDGRLKAGDRLIEVNGVDLVGKSQEEVVSLLRSTKMEGTVSLLVFRQEDAFHPRELKAEDEDIVLTPDGTREFLTFEVPLNDSGSAGLGVSVKGNRSKENHADLGIFVKSIINGGAASKDGRLRVNDQLIAVNGESLLGKTNQDAMETLRRSMSTEGNKRGMIQLIVARRISKCNELKSPGSPPGPELPIETALDDRERRISHSLYSGIEGLDESPSRNAALSRIMGKYQLSPTVNMPQDDTVIIEDNRLPVLPPHLSDQSSSSSHDDVGFVTADAGTWAKAAISDSADCSLSPDVDPVLAFQREGFGRQSMSEKRTKQFSDASQLDFVKTRKSKSMDLGIADETKLNTVDDQKAGSPSRDVGPSLGLKKSSSLESLQTAVAEVTLNGDIPFHRPRPRIIRGRGCNESFRAAIDKSYDKPAVDDDDEGMETLEEDTEESSRSGRESVSTASDQPSHSLERQMNGNQEKGDKTDRKKDKTGKEKKKDRDKEKDKMKAKKGMLKGLGDMFRFGKHRKDDKIEKTGKIKIQESFTSEEERIRMKQEQERIQAKTREFRERQARERDYAEIQDFHRTFGCDDELMYGGVSSYEGSMALNARPQSPREGHMMDALYAQVKKPRNSKPSPVDSNRSTPSNHDRIQRLRQEFQQAKQDEDVEDRRRTYSFEQPWPNARPATQSGRHSVSVEVQMQRQRQEERESSQQAQRQYSSLPRQSRKNASSVSQDSWEQNYSPGEGFQSAKENPRYSSYQGSRNGYLGGHGFNARVMLETQELLRQEQRRKEQQMKKQPPSEGPSNYDSYKKVQDPSYAPPKGPFRQDVPPSPSQVARLNRLQTPEKGRPFYS
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Opcional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)