Documentos clave
SAB1407709
Sigma-Aldrich
Anti-PBK antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ14385, Nori-3, SPK, TOPK
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~35.53 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PBK(55872)
Descripción general
This genes encodes a serine/threonine kinase related to the dual specific mitogen-activated protein kinase kinase (MAPKK) family. Evidence suggests that mitotic phosphorylation is required for its catalytic activity. This mitotic kinase may be involved in the activation of lymphoid cells and support testicular functions, with a suggested role in the process of spermatogenesis. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
PBK (NP_060962.2, 1 a.a. ~ 322 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEGISNFKTPSKLSEKKKSVLCSTPTINIPASPFMQKLGFGTGVNVYLMKRSPRGLSHSPWAVKKINPICNDHYRSVYQKRLMDEAKILKSLHHPNIVGYRAFTEANDGSLCLAMEYGGEKSLNDLIEERYKASQDPFPAAIILKVALNMARGLKYLHQEKKLLHGDIKSSNVVIKGDFETIKICDVGVSLPLDENMTVTDPEACYIGTEPWKPKEAVEENGVITDKADIFAFGLTLWEMMTLSIPHINLSNDDDDEDKTFDESDFDDEAYYAALGTRPPINMEELDESYQKVIELFSVCTNEDPKDRPSAAHIVEALETDV
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)