Documentos clave
SAB1407588
Sigma-Aldrich
Anti-PXK antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ20335, MONaKA
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~51.8 kDa
reactividad de especies
rat, human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PXK(54899)
Descripción general
PXK binds to the Na,K-ATPase beta-1 (ATP1B1; MIM 182330) and beta-3 (ATP1B3; MIM 601867) subunits and modulates both Na,K-ATPase enzymatic and ion pump activities (Mao et al., 2005 [PubMed 16135750]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
PXK (AAH14479.1, 1 a.a. ~ 450 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAFMEKPPAGKVLLDDTVPLTAAIEASQSLQSHTEYIIRVQRGISVENSWQIVRRYSDFDLLNNSLQIAGLSLPLPPKKLIGNMDREFIAERQKGLQNYLNVITTNHILSNCELVKKFLDPNNYSANYTEIALQQVSMFFRSEPKWEVVEPLKDIGWRIRKKYFLMKIKNQPKERLVLSWADLGPDKYLSDKDFQCLIKLLPSCLHPYIYRVTFATANESSALLIRMFNEKGTLKDLIYKAKPKDPFLKKYCNPKKIQGLELQQIKTYGRQILEVLKFLHDKGFPYGHLHASNVMLDGDTCRLLDLENSLLGLPSFYRSYFSQFRKINTLESVDVHCFGHLLYEMTYGRPPDSVPVDSFPPAPSMAVVAVLESTLSCEACKNGMPTISRLLQMPLFSDVLLTTSEKPQFKIPTKLKEALRIAKECIEKRLIEEQKQIHQHRRLTRAQSHH
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)