SAB1407312
Anti-GNL3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
C77032, E2IG3, MGC800, NS
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~62 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GNL3(26354)
Inmunógeno
Sequence
MKRPKLKKASKRMTCHKRYKIQKKVREHHRKLRKEAKKQGHKKPRKDPGVPNSAPFKEALLREAELRKQRLEELKQQQKLDRQKELEKKRKLETNPDIKPSNVEPMEKEFGLCKTENKAKSGKQNSKKLYCQELKKVIEASDVVLEVLDARDPLGCRCPQVEEAIVQSGQKKLVLILNKSDLVPKENLESWLNYLKKELPTVVFRASTKPKDKGKITKRVKAKKNAAPFRSEVCFGKEGLWKLLGGFQETCSKAIRVGVIGFPNVGKSSIINSLKQEQMCNVGVSMGLTRSMQVVPLDKQITIIDSPSFIVSPLNSSSALALRSPASIEVVKPMEAASAILSQADARQVVLKYTVPGYRNSLEFFTMLAQRRGMHQKGGIPNVEGAAKLLWSEWTGASLAYYCHPPTSWTPPPYFNESIVVDMKSGFNLEELEKNNAQSIRAIKGPHLANSILFQSSGLTNGIIEEKDIHEELPKRKERKQEEREDDKDSDQETVDEEVDENSSGMFAAEETGEALSEETTAGEQSTRSFILDKIIEEDDAYDFSTDYV
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)