Documentos clave
SAB1407278
Sigma-Aldrich
Anti-PPP1R16B antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
ANKRD4, KIAA0823, TIMAP
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~63.6 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Categorías relacionadas
Descripción general
The protein encoded by this gene is membrane-associated and contains five ankyrin repeats, a protein phosphatase-1-interacting domain, and a carboxy-terminal CAAX box domain. Synthesis of the encoded protein is inhibited by transforming growth factor beta-1. The protein may bind to the membrane through its CAAX box domain and may act as a signaling molecule through interaction with protein phosphatase-1. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
PPP1R16B (NP_056383.1, 1 a.a. ~ 567 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASHVDLLTELQLLEKVPTLERLRAAQKRRAQQLKKWAQYEQDLQHRKRKHERKRSTGGRRKKVSFEASVALLEASLRNDAEEVRYFLKNKVSPDLCNEDGLTALHQCCIDNFEEIVKLLLSHGANVNAKDNELWTPLHAAATCGHINLVKILVQYGADLLAVNSDGNMPYDLCEDEPTLDVIETCMAYQGITQEKINEMRVAPEQQMIADIHCMIAAGQDLDWIDAQGATLLHIAGANGYLRAAELLLDHGVRVDVKDWDGWEPLHAAAFWGQMQMAELLVSHGASLSARTSMDEMPIDLCEEEEFKVLLLELKHKHDVIMKSQLRHKSSLSRRTSSAGSRGKVVRRASLSDRTNLYRKEYEGEAILWQRSAAEDQRTSTYNGDIRETRTDQENKDPNPRLEKPVLLSEFPTKIPRGELDMPVENGLRAPVSAYQYALANGDVWKVHEVPDYSMAYGNPGVADATPPWSSYKEQSPQTLLELKRQRAAAKLLSHPFLSTHLGSSMARTGESSSEGKAPLIGGRTSPYSSNGTSVYYTVTSGDPPLLKFKAPIEEMEEKVHGCCRIS
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)