Documentos clave
SAB1407203
Sigma-Aldrich
Anti-UNC84A antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ12407, KIAA0810, MGC176649, SUN1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~28.38 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... UNC84A(23353)
Descripción general
This gene is a member of the unc-84 homolog family and encodes a nuclear nuclear envelope protein with an Unc84 (SUN) domain. The protein is involved in nuclear anchorage and migration. Several alternatively spliced transcript variants of this gene have been described; however, the full-length nature of some of these variants has not been determined. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
UNC84A (AAH13613, 1 a.a. ~ 257 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDFSRLHMYSPPQCVPENTGYTYALSSSYSSDALDFETEHKLDPVFDSPRMSRRSLRLATTACTLGDGEAVGADSGTSSAVSLKNRAARTTKQRRSTNKSAFSINHVSRQVTSSGVSHGGTVSLQDAVTRRPPVLDESWIREQTTVDHFWGLDDDGDLKGGSKAAIQGNGDVGAAAATAHNGFSCSNCSMLSERKDVLTAHPAPPGPVSRVYSRDRNQKCKSQSFKTQKKVCFPNLIFPFCKSQCLHYLSWRLKIIP
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)