Documentos clave
SAB1407013
Sigma-Aldrich
Anti-AGPAT1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
1-AGPAT1, G15, LPAAT-alpha, LPAATA, MGC4007, MGC5423
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~31.24 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... AGPAT1(10554)
Descripción general
This gene encodes an enzyme that converts lysophosphatidic acid (LPA) into phosphatidic acid (PA). LPA and PA are two phospholipids involved in signal transduction and in lipid biosynthesis in cells. This enzyme localizes to the endoplasmic reticulum. This gene is located in the class III region of the human major histocompatibility complex. Alternative splicing results in two transcript variants encoding the same protein. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
AGPAT1 (AAH02402, 1 a.a. ~ 283 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDLWPGAWMLLLLLFLLLLFLLPTLWFCSPSAKYFFKMAFYNGWILFLAVLAIPVCAVRGRNVENMKILRLMLLHIKYLYGIRVEVRGAHHFPPSQPYVVVSNHQSSLDLLGMMEVLPGRCVPIAKRELLWAGSAGLACWLAGVIFIDRKRTGDAISVMSEVAQTLLTQDVRVWVFPEGTRNHNGSMLPFKRGAFHLAVQAQVPIVPIVMSSYQDFYCKKERRFTSGQCQVRVLPPVPTEGLTPDDVPALADRVRHSMLTVFREISTDGRGGGDYLKKPGGGG
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)