Documentos clave
SAB1406881
Sigma-Aldrich
Anti-PTDSS1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
KIAA0024, PSS1, PSSA
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~55.5 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PTDSS1(9791)
Descripción general
Phosphatidylserine (PS) accounts for 5 to 10% of cell membrane phospholipids. In addition to its role as a structural component, PS is involved in cell signaling, blood coagulation, and apoptosis. PS is synthesized by a calcium-dependent base-exchange reaction catalyzed by PS synthases (EC 2.7.8.8), like PTDSS1, that exchange L-serine for the polar head group of phosphatidylcholine (PC) or phosphatidylethanolamine (PE) (Sturbois-Balcerzak et al., 2001 [PubMed 11084049]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
PTDSS1 (NP_055569.1, 1 a.a. ~ 473 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASCVGSRTLSKDDVNYKMHFRMINEQQVEDITIDFFYRPHTITLLSFTIVSLMYFAFTRDDSVPEDNIWRGILSVIFFFLIISVLAFPNGPFTRPHPALWRMVFGLSVLYFLFLVFLLFLNFEQVKSLMYWLDPNLRYATREADVMEYAVNCHVITWERIISHFDIFAFGHFWGWAMKALLIRSYGLCWTISITWELTELFFMHLLPNFAECWWDQVILDILLCNGGGIWLGMVVCRFLEMRTYHWASFKDIHTTTGKIKRAVLQFTPASWTYVRWFDPKSSFQRVAGVYLFMIIWQLTELNTFFLKHIFVFQASHPLSWGRILFIGGITAPTVRQYYAYLTDTQCKRVGTQCWVFGVIGFLEAIVCIKFGQDLFSKTQILYVVLWLLCVAFTTFLCLYGMIWYAEHYGHREKTYSECEDGTYSPEISWHHRKGTKGSEDSPPKHAGNNESHSSRRRNRHSKSKVTNGVGKK
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)