Documentos clave
SAB1406820
Sigma-Aldrich
Anti-TMPRSS11D antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
HAT, MGC150587, MGC150588
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~46.3 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Descripción general
This gene encodes a trypsin-like serine protease released from the submucosal serous glands onto mucous membrane. It is a type II integral membrane protein and has 29-38% identity in the sequence of the catalytic region with human hepsin, enteropeptidase, acrosin, and mast cell tryptase. The noncatalytic region has little similarity to other known proteins. This protein may play some biological role in the host defense system on the mucous membrane independently of or in cooperation with other substances in airway mucous or bronchial secretions. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
TMPRSS11D (NP_004253.1, 1 a.a. ~ 418 a.a) full-length human protein.
Sequence
MYRPARVTSTSRFLNPYVVCFIVVAGVVILAVTIALLVYFLAFDQKSYFYRSSFQLLNVEYNSQLNSPATQEYRTLSGRIESLITKTFKESNLRNQFIRAHVAKLRQDGSGVRADVVMKFQFTRNNNGASMKSRIESVLRQMLNNSGNLEINPSTEITSLTDQAAANWLINECGAGPDLITLSEQRILGGTEAEEGSWPWQVSLRLNNAHHCGGSLINNMWILTAAHCFRSNSNPRDWIATSGISTTFPKLRMRVRNILIHNNYKSATHENDIALVRLENSVTFTKDIHSVCLPAATQNIPPGSTAYVTGWGAQEYAGHTVPELRQGQVRIISNDVCNAPHSYNGAILSGMLCAGVPQGGVDACQGDSGGPLVQEDSRRLWFIVGIVSWGDQCGLPDKPGVYTRVTAYLDWIRQQTGI
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)