Documentos clave
SAB1406760
Sigma-Aldrich
Anti-CDK5R2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
NCK5AI, P39, p39nck5ai
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~38.7 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CDK5R2(8941)
Descripción general
The protein encoded by this gene is a neuron-specific activator of CDK5 kinase. It associates with CDK5 to form an active kinase. This protein and neuron-specific CDK5 activator CDK5R1/p39NCK5A both share limited similarity to cyclins, and thus may define a distinct family of cyclin-dependent kinase activating proteins. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
CDK5R2 (AAH41771.1, 1 a.a. ~ 367 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGTVLSLSPASSAKGRRPGGLPEEKKKAPPAGDEALGGYGAPPVGKGGKGESRLKRPSVLISALTWRRLVAASAKKKKGSKKVTPKPASTGPDPLVQQRNRENLLRKGRDPPDGGGTAKPLAVPVPTVPAAAATCEPPSGGSAAAQPPGSGGGKPPPPPPPAPQVAPPVPGGSPRRVIVQASTGELLRCLGDFVCRRCYRLKELSPGELVGWFRGVDRSLLLQGWQDQAFITPANLVFVYLLCRESLRGDELASAAELQAAFLTCLYLAYSYMGNEISYPLKPFLVEPDKERFWQRCLRLIQRLSPQMLRLNADPHFFTQVFQDLKNEGEAAASGGGPPSGGAPAASSAARDSCAAGTKHWTMNLDR
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)