Documentos clave
SAB1406729
Sigma-Aldrich
Anti-IL18RAP antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
ACPL, CD218b, CDw218b, IL18RB, MGC120589, MGC120590
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~68.3 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IL18RAP(8807)
Descripción general
The protein encoded by this gene is an accessory subunit of the heterodimeric receptor for IL18. This protein enhances the IL18 binding activity of IL18R1 (IL1RRP), a ligand binding subunit of IL18 receptor. The coexpression of IL18R1 and this protein is required for the activation of NF-kappaB and MAPK8 (JNK) in response to IL18. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
IL18RAP (NP_003844.1, 1 a.a. ~ 599 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLCLGWIFLWLVAGERIKGFNISGCSTKKLLWTYSTRSEEEFVLFCDLPEPQKSHFCHRNRLSPKQVPEHLPFMGSNDLSDVQWYQQPSNGDPLEDIRKSYPHIIQDKCTLHFLTPGVNNSGSYICRPKMIKSPYDVACCVKMILEVKPQTNASCEYSASHKQDLLLGSTGSISCPSLSCQSDAQSPAVTWYKNGKLLSVERSNRIVVDEVYDYHQGTYVCDYTQSDTVSSWTVRAVVQVRTIVGDTKLKPDILDPVEDTLEVELGKPLTISCKARFGFERVFNPVIKWYIKDSDLEWEVSVPEAKSIKSTLKDEIIERNIILEKVTQRDLRRKFVCFVQNSIGNTTQSVQLKEKRGVVLLYILLGTIGTLVAVLAASALLYRHWIEIVLLYRTYQSKDQTLGDKKDFDAFVSYAKWSSFPSEATSSLSEEHLALSLFPDVLENKYGYSLCLLERDVAPGGVYAEDIVSIIKRSRRGIFILSPNYVNGPSIFELQAAVNLALDDQTLKLILIKFCYFQEPESLPHLVKKALRVLPTVTWRGLKSVPPNSRFWAKMRYHMPVKNSQGFTWNQLRITSRIFQWKGLSRTETTGRSSQPKEW
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)