Documentos clave
SAB1406299
Sigma-Aldrich
Anti-PRKCSH antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
AGE-R2, G19P1, PCLD, PLD1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~45 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PRKCSH(5589)
Categorías relacionadas
Descripción general
This gene encodes the beta-subunit of glucosidase II, an N-linked glycan-processing enzyme in the endoplasmic reticulum (ER). This protein is an acidic phospho-protein known to be a substrate for protein kinase C. Mutations in this gene have been associated with the autosomal dominant polycystic liver disease (PCLD). Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been observed. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
PRKCSH (AAH13586.1, 1 a.a. ~ 398 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAEVTREGFRLKKILIEDWKKAREEKQKKLIELQAGKKSLEDQVEMLRTVKEEAEKPEREAKEQHQKLWEEQLAAAKAQQEQELAADAFKELDDDMDGTVSVTELQTHPELDTDGDGALSEAEAQALLSGDTQTDATSFYDRVWAAIRDKYRSEALPTDLPTPSAPDLTEPKEEQPPVPSSPTEEEEEEEEEEEEAEEEEEEEDSEEAPPPLSPPQPASPAEEDKMPPYDEQTQAFIDAAQEARNKFEEAERSLKDMEESIRNLEQEISFDFGPNGEFAYLYSQCYELTTNEYVYRLCPFKLVSQKPKLGGSPTSLGTWGSWIGPDHDKFSAMKYEQGTGCWQGPNRSTTVRLLCGKETMVTSTTEPSRCEYLMELMTPAACPEPPPEAPTEDDHDEL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)