Documentos clave
SAB1406185
Sigma-Aldrich
Anti-NINJ2, (N-terminal) antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ56349
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~15.73 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NINJ2(4815)
Descripción general
Cell adhesion molecules mediate cell-to-cell and cell-to-extracellular matrix interactions during development, differentiation, and regeneration of the peripheral nervous system. NINJ2 is upregulated in Schwann cells in the distal nerve segment after peripheral nerve injury and can promote neurite outgrowth.[supplied by OMIM
Inmunógeno
NINJ2 (AAH57766, 1 a.a. ~ 142 a.a) full-length human protein.
Sequence
MESARENIDLQPGSSDPRSQPINLNHYATKKSVAESMLDVALFMSNAMRLKAVLEQGPSSHYYTTLVTLISLSLLLQVVIGVLLVVIARLNLNEVEKQWRLNQLNNAATILVFFTVVINVFITAFGAHKTGFLAARASRNPL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)