Documentos clave
SAB1405932
Sigma-Aldrich
Anti-HGD antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
AKU, HGO
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~50 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HGD(3081)
Descripción general
Homogentisate 1,2-dioxygenase (HGD) gene mutations are the molecular cause of alkaptonuria, a rare hereditary disorder of the phenylalanine catabolism. The highest expression of HGD is in the prostate, small intestine, colon, and liver. The HGD gene contains 14 exons. Conflicting reports have placed the gene at 3q2, 3q13.3-q21, 3q21-q24, 3q21-q23, or 3q25-q26. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
HGD (AAH71757.1, 1 a.a. ~ 445 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAELKYISGFGNECSSEDPRCPGSLPEGQNNPQVCPYNLYAEQLSGSAFTCPRSTNKRSWLYRILPSVSHKPFESIDEGHVTHNWDEVDPDPNQLRWKPFEIPKASQKKVDFVSGLHTLCGAGDIKSNNGLAIHIFLCNTSMENRCFYNSDGDFLIVPQKGNLLIYTEFGKMLVQPNEICVIQRGMRFSIDVFEETRGYILEVYGVHFELPDLGPIGANGLANPRDFLIPIAWYEDRQVPGGYTVINKYQGKLFAAKQDVSPFNVVAWHGNYTPYKYNLKNFMVINSVAFDHADPSIFTVLTAKSVRPGVAIADFVIFPPRWGVADKTFRPPYYHRNCMSEFMGLIRGHYEAKQGGFLPGGGSLHSTMTPHGPDADCFEKASKVKLAPERIADGTMAFMFESSLSLAVTKWGLKASRCLDENYHKCWEPLKSHFTPNSRNPAEPN
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)