Documentos clave
SAB1405829
Sigma-Aldrich
Anti-FRK antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
GTK, PTK5, RAK
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~55.66 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FRK(2444)
Descripción general
The protein encoded by this gene belongs to the TYR family of protein kinases. This tyrosine kinase is a nuclear protein and may function during G1 and S phase of the cell cycle and suppress growth. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
FRK (AAH12916, 1 a.a. ~ 505 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSNICQRLWEYLEPYLPCLSTEADKSTVIENPGALCSPQSQRHGHYFVALFDYQARTAEDLSFRAGDKLQVLDTLHEGWWFARHLEKRRDGSSQQLQGYIPSNYVAEDRSLQAEPWFFGAIGRSDAEKQLLYSENKTGSFLIRESESQKGEFSLSVLDGAVVKHYRIKRLDEGGFFLTRRRIFSTLNEFVSHYTKTSDGLCVKLGKPCLKIQVPAPFDLSYKTVDQWEIDHNSIQLLKRLGSGQFGEVWEGLWNNTTPVAVKTLKPGSMDPNDFLREAQIMKNLRHPKLIQLYAVCTLEDPIYIITELVRHGSLQEYLQNDTGSKIHLTQQVDMAAQVASGMAYLESRNYIHRDLAARNVLVGEHNIYKVADFGLARVFKVDNEDIYESRHEIKLPVKWTAPEAIRSNKFSIKSDVWSFGILLYEIITYGKMPYSGMTGAQVIQMLAQNYRLPQPSNCPQQFYNIMLECWNAEPKERPTFETLRWKLEDYFETDSSYSDANNFIR
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)