Documentos clave
SAB1405794
Sigma-Aldrich
Anti-FBLN1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FBLN
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~74.4 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FBLN1(2192)
Descripción general
Fibulin 1 is a secreted glycoprotein that becomes incorporated into a fibrillar extracellular matrix. Calcium-binding is apparently required to mediate its binding to laminin and nidogen. It mediates platelet adhesion via binding fibrinogen. Four splice variants which differ in the 3′ end have been identified. Each variant encodes a different isoform, but no functional distinctions have been identified among the four variants. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
FBLN1 (AAH22497.1, 1 a.a. ~ 683 a.a) full-length human protein.
Sequence
MERAAPSRRVPLQLLLLGGLALLAAGVDADVLLEACCADGHRMATHQKDCSLPYATESKECRMVQEQCCHSQLEELHCATGISLANEQDRCATPHGDNASLEATFVKRCCHCCLLGRAAQAQGQSCEYSLMVGYQCGQVFRACCVKSQETGDLDVGGLQETDKIIEVEEEQEDPYLNDRCRGGGPCKQQCRDTGDEVVCSCFVGYQLLSDGVSCEDVNECITGSHSCRLGESCINTVGSFRCQRDSSCGTGYELTEDNSCKDIDECESGIHNCLPDFICQNTLGSFRCRPKLQCKSGFIQDALGNCIDINECLSISAPCPIGHTCINTEGSYTCQKNVPNCGRGYHLNEEGTRCVDVDECAPPAEPCGKGHRCVNSPGSFRCECKTGYYFDGISRMCVDVNECQRYPGRLCGHKCENTLGSYLCSCSVGFRLSVDGRSCEDINECSSSPCSQECANVYGSYQCYCRRGYQLSDVDGVTCEDIDECALPTGGHICSYRCINIPGSFQCSCPSSGYRLAPNGSNCQDIDECVTGIHNCSINETCFNIQGGFRCLAFECPENYRRSAATRCERLPCHENRECSKLPLRITYYHLSFPTNIQAPAVVFRMGPSSAVPGDSMQLAITGGNEEGFFTTRKVSPHSGVVALTKPVPEPRDLLLTVKMDLSRHGTVSSFVAKLFIFVSAEL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)