Documentos clave
SAB1405350
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SP7 antibody produced in mouse
clone 1C11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
MGC126598, OSX, osterix
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1C11, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~34.47 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SP7(121340)
Descripción general
SP7 is a C2H2-type zinc finger transcription factor of the SP gene family and a putative master regulator of bone cell differentiation (Gao et al., 2004 [PubMed 15474293]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
SP7 (NP_690599, 87 a.a. ~ 162 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GYANDYPPFSHSFPGPTGTQDPGLLVPKGHSSSDCLPSVYTSLDMTHPYGSWYKAGIHAGISPGPGNTPTPWWDMH
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Circ_0006873 suppresses the osteogenic differentiation of human-derived mesenchymal stem cells through mediating miR-20a/SMURF2 axis in vitro.
Pang, et al.
Acta Pathologica, Microbiologica et Immunological Scandinavica, 131, 313-324 (2023)