Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB1405155
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FLJ20097, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2D11, ascites fluid
Sinónimos:
FLJ20097, FLJ23581, KIAA1861, MGC176659
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2D11, monoclonal
mol peso
antigen ~37.44 kDa
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CCDC132(55610)
Inmunógeno
FLJ20097 (NP_060137, 862 a.a. ~ 964 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GYANVKKCSNEGRALMQLDFQQFLMKLEKLTDIRPIPDKEFVETYIKAYYLTENDMERWIKEHREYSTKQLTNLVNVCLGSHINKKARQKLLAAIDDIDRPKR
Forma física
Clear solution
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)