Documentos clave
SAB1405139
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZWILCH antibody produced in mouse
clone 1C10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ10036, FLJ16343, KNTC1AP, MGC111034, hZwilch
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1C10, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~78.58 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ZWILCH(55055)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
ZWILCH (AAH36900, 1 a.a. ~ 477 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAHNPNMTHLKINLPVTALPPLWVRCDSSDPEGTCWLGAELITTNNSITGIVLYVVSCKADKNYSVNLENLKNLHKKRHHLSTVTSKGFAQYELFKSSALDDTITASQTAIALDISWSPVDEILQIPPLSSTATLNIKVESGEPRGPLNHLYRELKFLLVLADGLRTGVTEWLEPLEAKSAVELVQEFLNDLNKLDGFGDSTKKDTEVETLKHDTAAVDRSVKRLFKVRSDLDFAEQLWCKMSSSVISYQDLVKCFTLIIQSLQRGDIQPWLHSGSNSLLSKLIHQSYHGTMDTVSLSGTIPVQMLLEIGLDKLKKDYISFFIGQELASLNHLEYFIAPSVDIQEQVYRVQKLHHILEILVSCMPFIKSQHELLFSLTQICIKYYKQNPLDEQHIFQLPVRPTAVKNLYQSEKPQKWRVEIYSGQKKIKTVWQLSDSSPIDHLNFHKPDFSELTLNGSLEERIFFTNMVTCSQVHFK
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)