SAB1405104
Monoclonal Anti-TRIM33 antibody produced in mouse
clone 6F4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ32925, PTC7, RFG7, TF1G, TIF1G, TIF1GAMMA, TIFGAMMA
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6F4, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~37.11 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TRIM33(51592)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
VKKKLQKKHSQHYQIPDDFVADVRLIFKNCERFNEMMKVVQVYADTQEINLKADSEVAQAGKAVALYFEDKLTEIYSDRTFAPLPEFEQEEDDGEVTEDS
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)