Documentos clave
SAB1405082
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SLC45A2 antibody produced in mouse
clone 1B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
1A1, AIM1, MATP, SHEP5
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1B2, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~52.84 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SLC45A2(51151)
Descripción general
This gene encodes a transporter protein that mediates melanin synthesis. The protein is expressed in a high percentage of melanoma cell lines. Mutations in this gene are a cause of oculocutaneous albinism type 4, and polymorphisms in this gene are associated with variations in skin and hair color. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
SLC45A2 (AAH03597, 1 a.a. ~ 243 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MGSNSGQAGRHIYKSLADDGPFDSVEPPKRPTSRLIMHSMAMFGREFCYAVEAAYVTPVLLSVGLPSSLYSIVWFLSPILGFLLQPVVGSASDHCRSRWGRRRPYILTLGVMMLVGMALYLNGATVVAALIANPRRKLVWAISVTMIGVVLFDFAADFIDGPIKAYLFDVCSHQDKEKGLHYHALFTDSQGNDIKVTAESTGEHASSLPLPLHQPPHWMDGLPVQHAVLHRFHGPDCVPRGSL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)