Documentos clave
SAB1405060
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TLX3, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 5B11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
HOX11L2, MGC29804, RNX
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
5B11, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~37.11 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TLX3(30012)
Descripción general
RNX (HOX11L2, TLX3) belongs to a family of orphan homeobox genes that encode DNA-binding nuclear transcription factors. Members of the HOX11 gene family are characterized by a threonine-47 replacing cytosine in the highly conserved homeodomain (Dear et al., 1993 [PubMed 8099440]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
TLX3 (NP_066305, 192 a.a. ~ 291 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ASAERAALAKSLKMTDAQVKTWFQNRRTKWRRQTAEEREAERQQASRLMLQLQHDAFQKSLNDSIQPDPLCLHNSSLFALQNLQPWEEDSSKVPAVTSLV
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)